Stampa…
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3554-1G OR3554-5G
APOSOR3554-1GEA 0 EUR
APOSOR3554-1G APOSOR3554-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Punto di ebollizione: 51…57 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 45…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689502
CAS Number: 41172-57-0