Stampa…
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 23.2 EUR
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
Punto di ebollizione: 60 °C/2,25mmHg
Densità: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04114930
CAS Number: 118994-89-1