Stampa…
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR3552-1G OR3552-5G OR3552-25G
APOSOR3552-1GEA 69.8 EUR
APOSOR3552-1G APOSOR3552-5G APOSOR3552-25G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 99%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Punto di fusione: 115…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689534
CAS Number: 356560-80-0