Stampa…
Isoquinoline-8-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoquinolin-8-amine, 8-Aminoisoquinoline
OR3549-1G OR3549-5G
APOSOR3549-1GEA 49.5 EUR
APOSOR3549-1G APOSOR3549-5G
Isoquinoline-8-amine 98%
Isoquinoline-8-amine
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,1700 g/mol
Punto di fusione: 168…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00179553
CAS Number: 23687-27-6