Stampa…
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR3548-250MG OR3548-500MG
APOSOR3548-250MGEA 17.6 EUR
APOSOR3548-250MG APOSOR3548-500MG
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08689506
CAS Number: 108281-79-4