Stampa…
6-Iodonicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3547-1G OR3547-5G
APOSOR3547-1GEA 241 EUR
APOSOR3547-1G APOSOR3547-5G
6-Iodonicotinonitrile 98%
6-Iodonicotinonitrile
Formula: C₆H₃IN₂
Peso molecolare: 230,0100 g/mol
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689512
CAS Number: 289470-22-0