Stampa…

4-Bromo-1-naphthoic acid 97+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 4-Bromo-1-naphthalenecarboxylic acid

OR3541-25G OR3541-5G
APOSOR3541-25GEA 104 EUR
APOSOR3541-25G APOSOR3541-5G
4-Bromo-1-naphthoic acid 97+%
4-Bromo-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₇BrO₂
Peso molecolare: 251,08 g/mol
Punto di fusione: 217…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094221
CAS Number: 16650-55-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR