Stampa…
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 24.8 EUR
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
Punto di fusione: 189…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797227
CAS Number: 42860-02-6