Stampa…
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Chloropyridin-2-yl)methanol, 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR3538-1G OR3538-5G
APOSOR3538-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3538-1G APOSOR3538-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol 97%
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,5709 g/mol
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437885
CAS Number: 63071-10-3