Stampa…
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3536-1G OR3536-5G
APOSOR3536-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3536-1G APOSOR3536-5G
Methyl-6-bromopicolinate 98%
Methyl-6-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203934
CAS Number: 26218-75-7