Stampa…
7-Aminoindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indol-7-ylamine, 1H-Indol-7-amine, 7-Amino-1H-indole, 7-Indolamine
OR3531-100MG OR3531-500MG
APOSOR3531-100MGEA 24.8 EUR
APOSOR3531-100MG APOSOR3531-500MG
7-Aminoindole 97%
7-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di fusione: 90…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02093960
CAS Number: 5192-04-1