Stampa…
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Dimethylamino)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-(dimethylamino)phenyl)ethanone
OR3530-1G OR3530-250MG OR3530-5G
APOSOR3530-1GEA 56.7 EUR
APOSOR3530-1G APOSOR3530-250MG APOSOR3530-5G
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
Peso molecolare: 242.1124 g/mol
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06409221
CAS Number: 37904-72-6
UN: 3261
ADR: 8 III