Stampa…
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
OR3528-1G OR3528-25G OR3528-5G
APOSOR3528-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3528-1G APOSOR3528-25G APOSOR3528-5G
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,02 g/mol
Punto di fusione: 199…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427653
CAS Number: 54923-31-8