Stampa…
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3526-1G OR3526-5G
APOSOR3526-1GEA 125 EUR
APOSOR3526-1G APOSOR3526-5G
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Formula: C₇H₈O₃S
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00127516
CAS Number: 27489-33-4