Stampa…
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3522-1G OR3522-5G
APOSOR3522-1GEA 49.5 EUR
APOSOR3522-1G APOSOR3522-5G
2-(3-Bromophenyl)ethanol
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di ebollizione: 107…110 °C/1mmHg
Densità: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191857
CAS Number: 28229-69-8