Stampa…
1-Acetylnaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1'-Acetonaphthone, Methyl α-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
OR3521-500G OR3521-25G OR3521-100G
APOSOR3521-500GEA 48.1 EUR
APOSOR3521-500G APOSOR3521-25G APOSOR3521-100G
1-Acetylnaphthalene 95%
1-Acetylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 301…303 °C
Punto di fusione: 10,5 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004013
CAS Number: 941-98-0
EINECS: 213-384-1