Stampa…
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3520-1G OR3520-5G OR3520-10G
APOSOR3520-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3520-1G APOSOR3520-5G APOSOR3520-10G
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
3-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258777
CAS Number: 929000-66-8