Stampa…
Methyl-5-bromo-2-chloropyridine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chloroisonicotinate
OR3519-1G OR3519-5G
APOSOR3519-1GEA 88.7 EUR
APOSOR3519-1G APOSOR3519-5G
Methyl-5-bromo-2-chloropyridine-4-carboxylate
Methyl-5-bromo-2-chloropyridine-4-carboxylate
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Peso molecolare: 250,49 g/mol
Punto di fusione: 31…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375113
CAS Number: 886365-28-2