Stampa…
4-Methoxypicolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
4-Methoxypicolinic acid 98%
4-Methoxypicolinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 207…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115716
CAS Number: 29082-91-5