Stampa…
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)piperidine
OR3511-1G OR3511-250MG
APOSOR3511-1GEA 120 EUR
APOSOR3511-1G APOSOR3511-250MG
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₃₀BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258652
CAS Number: 934586-49-9