Stampa…
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3506-1G OR3506-5G OR3506-25G
APOSOR3506-1GEA 49.5 EUR
APOSOR3506-1G APOSOR3506-5G APOSOR3506-25G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258769
CAS Number: 116355-18-1