Stampa…
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350522-1G OR350522-5G
APOSOR350522-1GEA 26.3 EUR
APOSOR350522-1G APOSOR350522-5G
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₄S
Peso molecolare: 265,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145013
CAS Number: 106058-86-0