Stampa…
Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR350517-100G OR350517-25G
APOSOR350517-100GEA 119 EUR
APOSOR350517-100G APOSOR350517-25G
Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formula: C₁₆H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272233
CAS Number: 81167-39-7