Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-amino-4-bromobenzoate
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Peso molecolare: 230.0586 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00553090 CAS Number: 46064-79-3 |