4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350491-100G
OR350491-25G
OR350491-5G
APOSOR350491-100GEA
109
EUR
APOSOR350491-100G
APOSOR350491-25G
APOSOR350491-5G
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol
Formula:
C₉H₁₂N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368637 CAS Number: 92952-81-3 |