Stampa…
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR350470-25G OR350470-5G OR350470-1G
APOSOR350470-25GEA 357 EUR
APOSOR350470-25G APOSOR350470-5G APOSOR350470-1G
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01006731
CAS Number: 3284-51-3