Stampa…
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR350463-1G OR350463-250MG
APOSOR350463-1GEA 406 EUR
APOSOR350463-1G APOSOR350463-250MG
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08063204
CAS Number: 219763-83-4