Stampa…
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 24.8 EUR
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Formula: C7H8ClN3
Peso molecolare: 169.6115 g/mol
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094642
CAS Number: 2881-99-4