Stampa…
1-Boc-indole-3-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl)boronic acid
OR350387-1G OR350387-5G OR350387-10G
APOSOR350387-1GEA 105 EUR
APOSOR350387-1G APOSOR350387-5G APOSOR350387-10G
1-Boc-indole-3-boronic acid
1-Boc-indole-3-boronic acid
Formula: C₁₃H₁₆BNO₄
Peso molecolare: 261,0814 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06656257
CAS Number: 181365-26-4