Stampa…
3,5,6-Trichlorosalicylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5,6-Trichlorosalicylic Acid
OR350376-100G OR350376-25G
APOSOR350376-100GEA 48.1 EUR
APOSOR350376-100G APOSOR350376-25G
3,5,6-Trichlorosalicylic acid 97%
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Formula: C₇H₃Cl₃O₃
Peso molecolare: 241,46 g/mol
Punto di fusione: 209…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075245
CAS Number: 40932-60-3