Stampa…
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR350372-100G OR350372-25G
APOSOR350372-100GEA 97.4 EUR
APOSOR350372-100G APOSOR350372-25G
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001464
CAS Number: 2305-32-0