Stampa…
Thiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR350371-25G OR350371-5G
APOSOR350371-25GEA 48.1 EUR
APOSOR350371-25G APOSOR350371-5G
Thiazole 98%
Thiazole
Formula: C₃H₃NS
Peso molecolare: 85,13 g/mol
Punto di ebollizione: 117…118 °C/760mmHg
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005315
CAS Number: 288-47-1
UN: 1993
ADR: 3,III