Stampa…
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Fornitore: Apollo Scientific
OR350370-100G OR350370-500G OR350370-1KG
APOSOR350370-100GEA 30.1 EUR
APOSOR350370-100G APOSOR350370-500G APOSOR350370-1KG
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Formula: C₂₀H₂₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210252
CAS Number: 70356-09-1