Stampa…
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350367-100G OR350367-1KG OR350367-500G
APOSOR350367-100GEA 59.6 EUR
APOSOR350367-100G APOSOR350367-1KG APOSOR350367-500G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001466
CAS Number: 1197-18-8