Stampa…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR350351-100G OR350351-25G
APOSOR350351-100GEA 261 EUR
APOSOR350351-100G APOSOR350351-25G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride 97%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₅ClO₃S
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064156
CAS Number: 21286-54-4
UN: 3261
ADR: 8,II