Stampa…
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350346-100G OR350346-500G
APOSOR350346-100GEA 61.5 EUR
APOSOR350346-100G APOSOR350346-500G
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate 98%
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate
Formula: C₁₀H₈O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021625
CAS Number: 135-55-7