Stampa…
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350343-100G OR350343-25G
APOSOR350343-100GEA 292 EUR
APOSOR350343-100G APOSOR350343-25G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Punto di ebollizione: 147…149 °C
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077792
CAS Number: 17342-08-4