2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₈ClNO₂ Punto di fusione: 141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012827 CAS Number: 6622-91-9 |