Stampa…
Phenyl vinyl sulphone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR350320-25G OR350320-1G OR350320-5G
APOSOR350320-25GEA 65.4 EUR
APOSOR350320-25G APOSOR350320-1G APOSOR350320-5G
Phenyl vinyl sulphone 97%
Phenyl vinyl sulphone
Formula: C₈H₈O₂S
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007554
CAS Number: 5535-48-8