Stampa…
2-Propoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR350317-100G OR350317-25G OR350317-500G
APOSOR350317-100GEA 91.6 EUR
APOSOR350317-100G APOSOR350317-25G APOSOR350317-500G
2-Propoxybenzoic acid
2-Propoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075687
CAS Number: 2100-31-4