Stampa…
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
OR350313-100G OR350313-500G OR350313-1KG
APOSOR350313-100GEA 48.1 EUR
APOSOR350313-100G APOSOR350313-500G APOSOR350313-1KG
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃S
Peso molecolare: 251,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013108
CAS Number: 24057-28-1