Stampa…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
OR350307-5G OR350307-25G
APOSOR350307-5GEA 58.2 EUR
APOSOR350307-5G APOSOR350307-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Formula: C₉H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 210,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216663
CAS Number: 152120-61-1