Stampa…
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
OR350306-25G OR350306-5G OR350306-100G
APOSOR350306-25GEA 81.5 EUR
APOSOR350306-25G APOSOR350306-5G APOSOR350306-100G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Formula: C₁₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 220,2700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009970
CAS Number: 70591-20-7