Stampa…
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-N-Boc-4-(4-Bromophenyl)piperidine
OR350304-1G OR350304-5G
APOSOR350304-1GEA 84.4 EUR
APOSOR350304-1G APOSOR350304-5G
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Formula: C₁₆H₂₂BrNO₂
Peso molecolare: 340,2600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878774
CAS Number: 769944-78-7