Stampa…
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-5-methoxyphenyl)boronic acid
OR3503-1G OR3503-5G
APOSOR3503-1GEA 68.4 EUR
APOSOR3503-1G APOSOR3503-5G
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid 96%
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₃
Peso molecolare: 230,8516 g/mol
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369759
CAS Number: 849062-12-0