Stampa…

4-Nitrobenzophenone 97%

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: p-Nitrobenzophenone

OR350288-100G OR350288-25G OR350288-500G
APOSOR350288-100GEA 79.9 EUR
APOSOR350288-100G APOSOR350288-25G APOSOR350288-500G
4-Nitrobenzophenone 97%
4-Nitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₉NO₃
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007354
CAS Number: 1144-74-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR