Stampa…
5-Methoxynicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350274-1G OR350274-250MG OR350274-5G
APOSOR350274-1GEA 123 EUR
APOSOR350274-1G APOSOR350274-250MG APOSOR350274-5G
5-Methoxynicotinonitrile 98%
5-Methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909444
CAS Number: 298204-74-7