2-(Methylthio)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Hydroxythioanisole
OR350271-25G
OR350271-5G
OR350271-100G
APOSOR350271-25GEA
155
EUR
APOSOR350271-25G
APOSOR350271-5G
APOSOR350271-100G
2-(Methylthio)phenol 98%
2-(Methylthio)phenol
Formula:
C₇H₈OS Peso molecolare: 140,21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002211 CAS Number: 1073-29-6 |