Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 4-amino-2-chlorobenzoate
OR350268-100G
OR350268-25G
OR350268-5G
APOSOR350268-100GEA
561
EUR
APOSOR350268-100G
APOSOR350268-25G
APOSOR350268-5G
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Peso molecolare: 185,6076 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840484 CAS Number: 46004-37-9 |