Stampa…
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
OR350262-100G OR350262-500G
APOSOR350262-100GEA 77.1 EUR
APOSOR350262-100G APOSOR350262-500G
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135989
CAS Number: 4928-88-5